Orders LinkContactUsLinkComponent
TSK-Gel® Amide-80 kolommen
TSK-Gel® Amide-80 kolommen
Amide-80, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
Catalogus # 554-1414
Leverancier:   TOSOH Bioscience
TSK-Gel® Amide-80 kolommen
Catalogus # 554-1414
Leverancier:  TOSOH Bioscience
TSK-Gel® Amide-80 kolommen
TSK-Gel® Amide-80 kolommen
Amide-80, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
Price
1 130,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organische solventen: 0-100%
pH: 2-7,5
Zoutconcentratie: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
Specificaties
  • Ø inw.:
    2,00 mm
  • Partikelgrootte:
    5 µm
  • Poriëngrootte:
    80 Å
  • Omschrijving:
    Amide-80
  • Lengte:
    150 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Ø inw.
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    TOYO0019308
    2,00 mm
    15 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 474,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Ø inw.
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    TOYO0021862
    2,00 mm
    10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3 ST - 427,00 €