Accessories for parallel synthesis, Syncore® Polyvap, Syncore® Analyst
Glass sample tubes for rack R-12 polyvap, round bottom (Ø 48 mm), height 170 mm, for working volume up to 120 ml
Catalogus # BUCH040907
Leverancier: BUCHI
Accessories for parallel synthesis, Syncore® Polyvap, Syncore® Analyst
Catalogus # BUCH040907
Leverancier: BUCHI
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Glass sample tubes for rack R-12 polyvap, round bottom (Ø 48 mm), height 170 mm, for working volume up to 120 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.