Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
rood
Catalogus # 215-4823
Leverancier:   DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Catalogus # 215-4823
Leverancier:  DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
rood
Price
387,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
LDPE, coloured.
  • Extended controlled dropper tips
  • Dispense one drop at a time
  • Average drop size is 44 ±6 μl
Bestelinformatie: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Specificaties
  • Kleur:
    rood
  • Seq:
    26
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.