Dropper tips, WHEATON®
grijs
Catalogus # 215-4826
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE, coloured.
- Extended controlled dropper tips
- Dispense one drop at a time
- Average drop size is 44 ±6 μl
Bestelinformatie: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Specificaties
- Kleur:grijs
- Seq:32
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.