Trypsinizing flasks, WHEATON®
300 ml, Schroefdop voor bovenzijde 38-430, Schroefdop 20-415
Catalogus # WHEA355755
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
- With pour out and caps
- Fluted design improves mixing
- Deep skirted screw caps
These flasks feature deep-fluted sides to promote mixing. A dam below the sidearm retains untrypsinized tissue when decanting. A deep skirted screw cap on the sidearm prevents contamination of flask contents. The sidearm allows easier decanting of contents while retaining large particles behind the dam. Sidearm caps are 20-415 size. Caps have white styrene-butadiene rubber liners.
Specificaties
- Capaciteit:300 ml
- Omschrijving:Schroefdop voor bovenzijde 38-430
- Hals:Schroefdop 20-415
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.