Dispenser bottles, Wheaton®
60 ml, LDPE, 92 mm, 39 mm, 20-410
Catalogus # WHEA211194
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
These translucent dispensing bottles are excellent for mild and strong buffers with a spout to dispense the contents and then could be depressed to seal the bottle.
- Very flexible with high impact strength
- Good chemical resistance
Specificaties
- Ø uitw.:39 mm
- Schroefdraad:20-410
- Capaciteit:60 ml
- Hoogte:92 mm
- Materiaal:LDPE
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.