Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
30 ml, 70 mm, 32 mm, 20-410
Catalogus # 215-4146
Leverancier:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Catalogus # 215-4146
Leverancier:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
30 ml, 70 mm, 32 mm, 20-410
Price
209,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specificaties
  • Ø uitw.:
    32 mm
  • Schroefdraad:
    20-410
  • Capaciteit:
    30 ml
  • Hoogte:
    70 mm
  • Seq:
    25
  • Cat. No.:
    215-4146
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.