Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
7 ml, 51 mm, 19 mm, 15-415
Catalogus # WHEAW242823-A
Leverancier:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Catalogus # WHEAW242823-A
Leverancier:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
7 ml, 51 mm, 19 mm, 15-415
Price
1 270,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specificaties
  • Ø uitw.:
    19 mm
  • Schroefdraad:
    15-415
  • Capaciteit:
    7 ml
  • Hoogte:
    51 mm
  • Seq:
    06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.