BOD bottles, WHEATON®
BOD bottles, with bar codes, borosilicate glass, 69×165 mm (Ø×H), number sequence: 289-312, 300 ml
Catalogus # WHEA227497-13
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of Type I borosilicate glass.
- Available with or without stopper
- With white labeling area
Specificaties
- Capaciteit:300 ml
- Omschrijving:BOD bottles, with bar codes, borosilicate glass, 69×165 mm (Ø×H), number sequence: 289-312
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.