BOD bottles, WHEATON®
BOD-flessen, 60 ml, borosilicaatglas, 43 × 115 mm (Ø×H), nummersequentie: speciale aanbiedingen, 60 ml
WHEA227494-99G
Made of Type I borosilicate glass.
- Available with or without stopper
- With white labeling area
- Capaciteit:60 ml
- Omschrijving:BOD-flessen, 60 ml, borosilicaatglas, 43 × 115 mm (Ø×H), nummersequentie: speciale aanbiedingen