BOD bottles, WHEATON®
BOD-flessen, 60 ml, borosilicaatglas, 43 × 115 mm (Ø×H), nummersequentie: speciale aanbiedingen, 60 ml
Catalogus # WHEA227494-99
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of Type I borosilicate glass.
- Available with or without stopper
- With white labeling area
Specificaties
- Capaciteit:60 ml
- Omschrijving:BOD-flessen, 60 ml, borosilicaatglas, 43 × 115 mm (Ø×H), nummersequentie: speciale aanbiedingen
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.