Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropper tips, WHEATON®
natuur
Catalogus # 215-4151
Leverancier:   DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Catalogus # 215-4151
Leverancier:  DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
natuur
Price
42,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
LDPE, coloured.
  • Extended controlled dropper tips
  • Dispense one drop at a time
  • Average drop size is 44 ±6 μl
 : Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Specificaties
  • Kleur:
    natuur
  • Seq:
    21