Calibration weight sets, OIML class E2
1 − 5000 g, Zonder certificaat
Catalogus # SARBYCS31-652-00
Leverancier: Sartorius Balances
Ga naar:
Product Details & Documents
These E2 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
- Density of 8,0 g/dm³
- Knob weights highly polished
- Highly corrosion-resistant
Delivery information: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and above in a wooden case; from 1 kg and above, additionally supplied with gloves; Service weight set in a plastic carrying case.
Specificaties
- Gewichtset:1 − 5000 g
- Seq:07
- Type:Zonder certificaat
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.