Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 10000 g, Knopgewichtset met handschoenen, zonder certificaat
Catalogus # SARBYCS31-711-00
Leverancier: Sartorius Balances
Ga naar:
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
- Density of 8,0 g/dm³
- Knob weights highly polished
- Highly corrosion-resistant
Levering: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Specificaties
- Gewichtset:1 − 10000 g
- Seq:08
- Type:Knopgewichtset met handschoenen, zonder certificaat
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.