Roller bottles, WHEATON®
Glad oppervlak, met witte PP-dop van 45 mm met inwendige afdichting en gietring, 1380 ml, 550 cm², 110×240 mm, 4 per doos
Catalogus # 734-3021
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Cultuuroppervlakte:550 cm²
- Verpakt:4 per doos
- Capaciteit:1380 ml
- Omschrijving:Glad oppervlak, met witte PP-dop van 45 mm met inwendige afdichting en gietring
- Ø uitw.×h:110×240 mm