Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren voor epMotion®
Houder voor epMotion® reservoirs (geschikt voor maximaal 7 reservoirs van 30 en 100 ml)
Catalogus # 613-9242
Leverancier:   EPPENDORF
Toebehoren voor epMotion®
Catalogus # 613-9242
Leverancier:  EPPENDORF
Toebehoren voor epMotion®
Toebehoren voor epMotion®
Houder voor epMotion® reservoirs (geschikt voor maximaal 7 reservoirs van 30 en 100 ml)
Price
184,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Houder voor epMotion® reservoirs (geschikt voor maximaal 7 reservoirs van 30 en 100 ml)
  • Seq:
    22