Maatscheppen
500 ml, 315 mm
Catalogus # 231-0070
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlak, afgeschuind uiteinde en versterkt handvat.
- Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
- Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
- De inhoud van de schep is in het handvat gedrukt zodat deze eenvoudig kan worden afgelezen
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Lengte:315 mm
- Seq:12