Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
3 ml, 39 mm, 14 mm, 8-425
Catalogus # 215-4136
Leverancier:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Catalogus # 215-4136
Leverancier:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
3 ml, 39 mm, 14 mm, 8-425
Price
151,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specificaties
  • Ø uitw.:
    14 mm
  • Schroefdraad:
    8-425
  • Capaciteit:
    3 ml
  • Hoogte:
    39 mm
  • Seq:
    14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.