Orders LinkContactUsLinkComponent
Modulaire bewaringssystemen
Drawers with 1500 embedding cassettes for M480, 40,5 × 23 × 5,1 cm
  720-0281
Modulaire bewaringssystemen
  720-0281
Modulaire bewaringssystemen
Modulaire bewaringssystemen
Drawers with 1500 embedding cassettes for M480, 40,5 × 23 × 5,1 cm
1 * 6 ST
Uit schokbestendige PS. Permanente opslag van maximaal 165 inbed-ringen of 250 cassettes per lade.
  • Koppelbare richels voor stapelen
  • Identificatielabels meegeleverd
  • Omschrijving:
    Drawers with 1500 embedding cassettes for M480, 40,5 × 23 × 5,1 cm
  • Seq:
    03