Weefselschalen
wit, 28×5 mm
Catalog # 720-0205
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Deze capsules van wit PP kunnen weefsel vasthouden tijdens de verwerking.
- Schrijfvlak voorzien voor het identificeren van de stalen
- Het deksel klikt steeds stevig vast op de onderkant
Specifications
- Type:28×5 mm
- Kleur:wit