Maatcilinders
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 7,5 ± ml
Catalogus # 612-1516
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Gejusteerd op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Contrasterende blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specificaties
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:470 mm
- Indeling:10 ml
- Tolerantie:7,5 ± ml