Maatcilinders
500 ml, 5 ml, 390 mm, 3,75 ± ml
N° de catalogue 612-1515
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Gejusteerd op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Contrasterende blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Spécifications
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:390 mm
- Indeling:5 ml
- Tolerantie:3,75 ± ml