Maatcilinders
250 ml, 2 ml, 335 mm, 1,5 ± ml
Catalogus # 612-1509
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Gejusteerd op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Contrasterende blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certificeringen: DIN EN ISO 4788
Specificaties
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:335 mm
- Indeling:2 ml
- Tolerantie:1,5 ± ml