Maatcilinders
50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml
Catalogus # 612-1399
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Gejusteerd op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Contrasterende blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certificeringen: DIN EN ISO 4788
Specificaties
- Capaciteit:50 ml
- Hoogte:200 mm
- Indeling:1 ml
- Tolerantie:0,75 ± ml
- Cat. No.:612-1399
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.