Maatcilinders
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,375 ± ml
Catalogus # 612-1398
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Gejusteerd op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Contrasterende blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certificeringen: DIN EN ISO 4788
Specificaties
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:170 mm
- Indeling:0,5 ml
- Tolerantie:0,375 ± ml