Maatcilinders
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,15 ± ml
Catalogus # 612-1397
Leverancier: HIRSCHMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Gejusteerd op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Contrasterende blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specificaties
- Capaciteit:10 ml
- Hoogte:140 mm
- Indeling:0,2 ml
- Tolerantie:0,15 ± ml