Maatcilinders
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,075 ± ml
612-1396
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse B.
- Gejusteerd op 'In'
- Zeshoekige glazen voet; met schenktuit
- Contrasterende blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
- Capaciteit:5 ml
- Hoogte:115 mm
- Indeling:0,1 ml
- Tolerantie:0,075 ± ml