Links, Molymod®
Long flexible links for double or triple bonds, grijs
Catalogus # SPIRML-13
Marketsource
Leverancier: SPIRING ENTERPRISES
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Kleur:grijs
- Omschrijving:Long flexible links for double or triple bonds
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.