Druppelflessen, LDPE, Nalgene®
4 ml, LDPE, 54 mm, 20 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
NALG312751-9125
Druppelflessen, LDPE, Nalgene®
NALG312751-9125
Druppelflessen gemaakt van natuurlijk/wit polyethyleen met lage dichtheid.
- Round shape
- Drop size: 40/50 μl
- Leakproof
: In overeenstemming met ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 en USP Klasse VI
: Doseertip met gecontroleerde druppeling en gekleurde sluitingen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
- Ø uitw.:20 mm
- Voor:Nalgene controlled dropper
- Schroefdraad:15-415 mm
- Capaciteit:4 ml
- Hoogte:54 mm
- Materiaal:LDPE
- Seq:01
- Cat. No.:NALG312751-9125
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving