Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met rond membraan, H 6181 HD, 0 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l vloeistof, Keramisch, 12×170 mm, Schroefplugkop
Catalogus # SCOI285111426
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specificaties
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×170 mm
- Type:H 6181 HD
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met rond membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:12
- Diafragma:Keramisch
- Elektroliet:KCl 3 mol/l vloeistof
- Temperatuur:0...+135 °C
- pH:0 - 14