Test tubes
180 mm, 18 mm, 1,1 - 1,2 mm
Catalogus # SCERA61801800121
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide variety of applications.
Specificaties
- Ø uitw.:18 mm
- Wanddikte:1,1 - 1,2 mm
- Lengte:180 mm
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.