Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Sluitingen
VWR®, Sluitingen
LDPE, 212-1809/212-1837, natuur, 10 mm
Catalogus # 217-7004
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Sluitingen
Catalogus # 217-7004
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Sluitingen
VWR®, Sluitingen
LDPE, 212-1809/212-1837, natuur, 10 mm
Price
92,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 3.000 ST
Product Details & Documents
Deze sluitingen zijn geschikt voor reageer- en kweekbuisjes.
  • Flexibel, hoge mechanische weerstand
Sluitingen zijn gemaakt van LDPE.
Specificaties
  • Sluiting diam:
    10 mm
  • Voor buizen:
    212-1809/212-1837
  • Kleur:
    natuur
  • Materiaal:
    LDPE
Complementary Products
Productinformatie
  • Catalogus #
    Ø uitw.
    Lengte
    Capaciteit
    Materiaal
    Ø inw.
    Beschikbaarheid
    Price
  • 212-1834
    13,0 mm
    74,5 mm
    5 ml
    PS
    12,8 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4.000 ST - 147,00 €
  • 212-1837
    12,0 mm
    3,5 ml
    PS
    01
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5.000 ST - 166,00 €
  • 212-1809
    13,0 mm
    74,5 mm
    5 ml
    PS
    11,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.000 ST - 105,00 €