Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer voor pekelwater volgens Bischoff, 0 - 27 %, 1 %, 270 mm
Catalogus # AMARH860616
Leverancier:   Amarell
Hydrometers
Catalogus # AMARH860616
Leverancier:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer voor pekelwater volgens Bischoff, 0 - 27 %, 1 %, 270 mm
Price
38,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Hydrometer voor pekelwater volgens Bischoff
  • Lengte:
    270 mm
  • Seq:
    001
  • Indeling:
    1 %
  • Meetbereik:
    0 - 27 %