Qualitative filter papers, high-purity
132, 110 mm
SARTFT-4-329-110
These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Grades 292 and 292a are suitable for soil analyses because that are low in nitrogen. Grades 131 and 132 are used in phosphate or sodium determination.
- Nr:132
- Seq:51
- Maat:110 mm
- Filtratiesnelheid:55 s
- Cat. No.:SARTFT-4-329-110
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate
- Partikelretentie:5 - 7 µm
- Dikte:0,17 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Gewicht:80 g/m²
- Asgehalte:<0,02%
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.