Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter holders, Microsart®
Filter holders, Microsart®
Filter holder closing caps, silicone
Catalogus # 514-1292
Leverancier:   Sartorius
Filter holders, Microsart®
Catalogus # 514-1292
Leverancier:  Sartorius
Filter holders, Microsart®
Filter holder closing caps, silicone
Price
17,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Spare parts for polycarbonate filter holder.
Spare parts for polycarbonate filter holder - individual filter holders, stand-alone, to be assembled on vacuum flasks or on manifolds, depending on the particular version.
Bestelinformatie: Supplied without accessories.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Filter holder closing caps, silicone
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.