Orders LinkContactUsLinkComponent
Blotting papers
Blotting papers
Vellen, 580×600 mm
Catalogus # 588-3852
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Sartorius
Blotting papers
Catalogus # 588-3852
Leverancier:  Sartorius
   Lage impact op de fabricage
Blotting papers
Blotting papers
Vellen, 580×600 mm
Price
443,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Their extremely smooth surface and relatively high thickness provide them with superior absorption properties and uniformity across the entire contact area.
  • Grades BF 2 and BF 3 are made of cotton linters with more than 98% alpha-cellulose content
  • Four grades of blotting papers are available
Grades BF 1 and BF 4 are made of refined pulp and cotton linters with more than 95% alpha-cellulose content.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Vellen
  • Afmetingen:
    580×600 mm
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    588-3852
  • Milieu certificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Dikte:
    0,35 mm
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
  • Gewicht:
    195 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.