Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels
210 mm, 60 mm, 11 mm
Catalogus # 231-0041
Leverancier:   BOCHEM
Dubbele spatels
Catalogus # 231-0041
Leverancier:  BOCHEM
Dubbele spatels
Dubbele spatels
210 mm, 60 mm, 11 mm
Price
15,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Multifunctionele spatel voor een breed scala aan toepassingen.
  • Met rond handvat, een plat en een afgerond uiteinde
  • Rechte vorm
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
Specificaties
  • Lengte:
    210 mm
  • Seq:
    08
  • Breedte blad:
    11 mm
  • Lengte blad:
    60 mm