Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels
Dubbele spatels
150 mm, 45 mm, 9 mm
Catalogus # 231-0039
Leverancier:   BOCHEM
Dubbele spatels
Catalogus # 231-0039
Leverancier:  BOCHEM
Dubbele spatels
Dubbele spatels
150 mm, 45 mm, 9 mm
Price
13,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Multifunctionele spatel voor een breed scala aan toepassingen.
  • Met rond handvat, een plat en een afgerond uiteinde
  • Rechte vorm
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
Specificaties
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    04
  • Breedte blad:
    9 mm
  • Lengte blad:
    45 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.