Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro-lepelspatels
Micro-lepelspatels
210 mm, 5 mm
Catalogus # 231-0446
Leverancier:   RSG
Micro-lepelspatels
Catalogus # 231-0446
Leverancier:  RSG
Micro-lepelspatels
Micro-lepelspatels
210 mm, 5 mm
Price
38,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
  • Microspatels met een lepeleind
  • Hittebestendig
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Snel en eenvoudig te reinigen
Documents
Specificaties
  • Lengte:
    210 mm
  • Breedte blad:
    5 mm