Multipurpose containers
150 ml, With metal screw cap, 49,00 mm, 107,00 mm, zonder label, zilver, zilver, aseptic packed, -
Catalogus # 216-0600
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø uitw.:49,00 mm
- Steriel:-
- Type:zonder label
- Uitvoering:aseptic packed
- Capaciteit:150 ml
- Kleur:zilver
- Omschrijving:With metal screw cap
- Hoogte:107,00 mm
- Seq:21
- Kleur dop:zilver