Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
500 ml, 60 mm, 68,3×87,5×124,0 mm
Catalogus # RIXI2-E0-0500-60
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
Catalogus # RIXI2-E0-0500-60
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
HDPE, natural.
- Rigid and shatter-proof
- Resistant to water, aqueous solutions and most chemicals
- Excellent water vapour resistance
- Ribbed sides for secure grip
Square or rectangular bottles with large filling opening for packaging and storage of liquids, powders and granulates.
Bestelinformatie: Screw caps must be ordered seperately.
Documents
RIXI2-E0-1000-40_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Seq:13
- b×d×h:68,3×87,5×124,0 mm
- Ø inw. hals:60 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.