Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®

Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®

GL 25, 22 mm, 1,8 mm, 100 mm
Catalogus # SCOT248380209
Leverancier:   DWK Life Sciences
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
Catalogus # SCOT248380209
Leverancier:  DWK Life Sciences
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®

GL 25, 22 mm, 1,8 mm, 100 mm

Price
72,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.

  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes

Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.

DIN 12216

Specificaties
  • Schroefdraad:
    GL 25
  • Buis Ø uitw.:
    22 mm
  • Wanddikte:
    1,8 mm
  • Seq:
    03
  • Totale lengte:
    100 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.