Gouges, Aesculap®
Swan neck gouge, double curved, -, 25 mm, 290 mm
Catalogus # AESCND118R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:-
- Breedte:25 mm
- Omschrijving:Swan neck gouge, double curved
- Lengte:290 mm
- Seq:58
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.