Gouges, Aesculap®
Gouge for scoliose operating, Zielke, 5,5 mm, 230 mm
Catalogus # AESCFL701R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:Zielke
- Breedte:5,5 mm
- Omschrijving:Gouge for scoliose operating
- Lengte:230 mm
- Seq:39