Orders LinkContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®
Gouges, Aesculap®
Gouge for taking grafts fro the ribs, Walter, 15 mm, 205 mm
Catalogus # AESCFL585R
Leverancier:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Catalogus # AESCFL585R
Leverancier:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge for taking grafts fro the ribs, Walter, 15 mm, 205 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Type:
    Walter
  • Breedte:
    15 mm
  • Omschrijving:
    Gouge for taking grafts fro the ribs
  • Lengte:
    205 mm
  • Seq:
    42