Gouges, Aesculap®
Gouge, Stille, 12 mm, 205 mm
Catalogus # AESCFL574R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:Stille
- Breedte:12 mm
- Omschrijving:Gouge
- Lengte:205 mm
- Seq:34
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.