Orders LinkContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®
Spongiosa gouge, -, 10 mm, 250 mm
Catalogus # AESCFL443R
Leverancier:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Catalogus # AESCFL443R
Leverancier:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Spongiosa gouge, -, 10 mm, 250 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Type:
    -
  • Breedte:
    10 mm
  • Omschrijving:
    Spongiosa gouge
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    55