Gouges, Aesculap®
Spongiosa gouge, -, 5 mm, 250 mm
Catalogus # AESCFL441R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:-
- Breedte:5 mm
- Omschrijving:Spongiosa gouge
- Lengte:250 mm
- Seq:54