Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 6 mm, 180 mm
Catalogus # AESCFL391R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:Lexer-Mini
- Breedte:6 mm
- Omschrijving:Gouge
- Lengte:180 mm
- Seq:17
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.