Orders LinkContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 4 mm, 180 mm
Catalogus # AESCFL390R
Leverancier:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Catalogus # AESCFL390R
Leverancier:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, Lexer-Mini, 4 mm, 180 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Type:
    Lexer-Mini
  • Breedte:
    4 mm
  • Omschrijving:
    Gouge
  • Lengte:
    180 mm
  • Seq:
    16